Learn More
Thermo Scientific™ Universal Test Tube Plug Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15668578
Codice prodotto. 15668578
Marca: Thermo Scientific™ M995135
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For plastic or glass test tubes.
  • Innovative flanged-thread design allows cap to descend into the tube until a friction fit is secure, and plug is stationary
  • Fit tubes with 12 to 16mm diameter
  • Hollow top finish with ribs for easy retrieval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Plug Cap
Materiale LDPE
Colore Yellow
N. per custodia 1000
Quantità 1000/Cs
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits tubes with inner diameters of 12 to 16 mm