Learn More
Grant Instruments™ Vassoio universale
Codice prodotto. 15315812
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
LSB12
LSB18
OLS26
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15315812
Marca: Grant Instruments™ TU12
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Holds flasks, bottles, and other vessels in place when used with Grant Shaking Water Baths. Includes adjustable springs.
  • Universal tray with adjustable springs
  • Highly versatile for a variety of vessel types
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) LSB12
Tipo Universal Tray