Learn More
Grant Instruments™ Vassoio universale
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
LSB12
LSB18
OLS26
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Holds flasks, bottles, and other vessels in place when used with Grant Shaking Water Baths. Includes adjustable springs.
- Universal tray with adjustable springs
- Highly versatile for a variety of vessel types
Specifica
Specifica
| Descrizione | TU26 universal tray with adjustable springs to accommodate a variety of vessel types for OLS26 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | OLS26 |
| Tipo | Vassoio universale |
| Peso (sistema metrico) | 2500 g |