Learn More
Brady™ Universal Valve Lockout Base and Arm
Codice prodotto. p-8001363
Click to view available options
Size:
Small
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11711895
Marca: Brady™ 065401
Il sistema di chiusura universale per valvole è un sistema modulare che consente di chiudere valvole di diversi tipi e dimensioni. Nessun altro dispositivo è in grado di assicurare un'analoga flessibilità e sicurezza.
  • The Universal Lockout device is a modular system which enables you to lock out valves of different types and sizes.
  • No other device offers such flexibility and security.
  • Small Dimensions: 22.86 x 157.48 x 142.24 mm (D x W x H)
  • Large Dimensions: 39.37 x 224.03 x 162.05 mm (D x W x H)
Specifica
Product Type Large Valve Lockout Base
Alternate Part Number UNIVERSAL BALL VALVE LOCKOUT DEVICE LRG
Colore Red
Descrizione Large Universal Valve Lockout Base and Arm
Quantità 1 Ea.
Size Large