Learn More
Fisherbrand™ Fiale universali
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
28 ml
30 ml
Materiale chiusura:
Alluminio
Polipropilene
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 20
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Volume (sistema metrico) | 30 ml |
| Stile collo | Filettatura a vite |
| Stile filo | A vite |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 83 mm |
| Vedi altri risultati |