Learn More
Kern Sohn Unlined Wooden Box for OIML Class F2 and M3 Weights
Click to view available options
Capacità:
1 mg to 1 kg
1 mg to 10 kg
1 mg to 2 kg
1 mg to 200 g
1 mg to 500 g
1 mg to 6 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wooden box for tailor made weight set
- For weight classes F2, M1, M2 and M3
Specifica
Specifica
| Descrizione | Unlined |
| Materiale | Wood |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Class F2, M1, M2 and M3 Weights |
| Capacità | 1 mg to 200 g |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.