Learn More
Macherey-Nagel™ Unmodified Cellulose MN 2100
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Specifica
Specifica
| Grado | Purified |
| Quantità | 5 kg |
| Area della superficie (sistema metrico) | ∼5500 cm2/g |
| Tipo | Unmodified Cellulose MN 2100 |