Learn More
Buerkle™ Uno Sampler
Codice prodotto. 10780841 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
55 cm
85 cm
150 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10780841
Marca: Buerkle™ 53161150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Uno Sampler comes with one closed sample chamber for point sampling from a predetermined sampling depth.
  • Outer tube stainless steel AISI 316L (1.4404), sample chambers made of PTFE
  • With colour coding system
  • Smallest possible gap between the inner and the outer tube
  • Easy cleaning, removable tip
  • Colour coding (Multi and Uno sampler)
  • Ultra-pure materials
  • Excellent processing, robust model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sampler
Materiale Stainless Steel (V4A), PTFE
Autoclavabile Si
Include 1 Collection Chamber
Tipo di maniglia T-shape
Capacità (sistema metrico) 17 mL
Certificazione/Conformità DIN
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Coarse Grains and Larger Quantities, Foodstuff
Lunghezza (sistema metrico) 150 cm