Learn More
Kartell™ Connettori per tubi a L non rastremati
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12539766
Click to view available options
Dimensione della porta:
4.5mm bore
6 mm
6mm bore
8 mm bore
8mm bore
Quantità confezione:
10/Pk.
100/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
Codice prodotto. 12539766
Marca: Kartell™ 7125200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for use with hose system and vacuum lines.
  • Made from polypropylene
  • Autoclavable
  • Nominal dimensions
Compliance
Meet Food and Agriculture regulations
Specifica
Certificazione/Conformità Soddisfa le normative della FDA. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE e IVD
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Useful for any hoses system and vacuum line
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensione della porta 4.5mm bore
Forma A L
Product Type Connettori per tubazioni a L non rastremati