Learn More
Kartell™ Connettori per tubi a L non rastremati
Click to view available options
Dimensione della porta:
4.5mm bore
6 mm
6mm bore
8 mm bore
8mm bore
Quantità confezione:
10/Pk.
100/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
Descrizione
- Made from polypropylene
- Autoclavable
- Nominal dimensions
Compliance
Meet Food and Agriculture regulations
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Soddisfa le normative della FDA. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE e IVD |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Useful for any hoses system and vacuum line |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Dimensione della porta | 4.5mm bore |
| Forma | A L |
| Product Type | Connettori per tubazioni a L non rastremati |