Learn More
Kartell™ Connettori per tubi a T non rastremati
Codice prodotto. p-8000644
Click to view available options
Dimensione della porta:
1.6mm bore
3.7mm
4.4mm bore
6.3mm bore
Quantità confezione:
10/Pk.
10/confezione
100/Pk.
100/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
Codice prodotto. 12569746
Marca: Kartell™ 7045900
Edge
Designed with serrations to hold hoses tightly and prevent slipping.
  • Made from polypropylene
  • Autoclavable
  • Chemical- and temperature-resistant
Compliance
Meet Food and Agriculture regulations
Specifica
Certificazione/Conformità Soddisfa le normative della FDA. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE e IVD
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for foodstuff
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensione della porta 1.6mm bore
Forma A T
Product Type Connettori per tubazioni a T non rastremati