Learn More
Macherey-Nagel™ Untreated Capillary
Codice prodotto. 10318401 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 3
Codice prodotto. 10318401
Marca: Macherey-Nagel™ 723791.1
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo Untreated Capillary
Diametro (sistema metrico) interno 0.075 mm
Da utilizzare con (applicazione) LC Analysis, LC
Lunghezza (sistema metrico) 1 m
Quantità 1 Each