Learn More
Macherey-Nagel™ Untreated Capillary
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 3
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Tipo | Untreated Capillary |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.53 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | LC Analysis, Preparation of Capillary Columns, LC |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 m |
| Quantità | 1 Each |