Learn More
Macherey-Nagel™ Untreated Capillary
Codice prodotto. 10688611 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 3
Codice prodotto. 10688611
Marca: Macherey-Nagel™ 723501.10
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.8 mm
Tipo Untreated Capillary
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Da utilizzare con (applicazione) Preparation of Capillary Columns Analysis, Preparation of Capillary Columns, LC
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Quantità 1 Each