Learn More
Honeywell™ Up and Down I Viz Winter Gloves
Codice prodotto. p-7159520
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15846695
Marca: Honeywell™ 223202307
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell™ Up and Down I Viz Winter Gloves designed for handling frozen products when working in cold stores.
  • Knitted acrylic brushed inside provides very good cold insulation and a light cut resistance
  • Can be used et -20°C
  • 3/4 crinkled latex coating
  • Enhanced protection against sharp object even on the back
  • Shrink-roughened surface for excellent grip and heat contact insulation (up to 250°C)
  • High Viz yellow liner for an eye catching color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420-2010 EEC Basic standards, EN 388-2003 Mechanical hazards, EN 511-2004 Cold hazards, EN 407 : Thermal hazard
Descrizione Acrylic fiber, 7 gauge
Coating Material Latex
Colore Yellow
Size 7
Colore polso guanto Nero
Lunghezza (sistema metrico) 27 mm