Learn More
Upamostat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483526
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
Codice prodotto. 16483526
Marca: Medchem Express HY16511
MedChemExpress Upamostat (WX-671) is a serine protease inhibitor. Upamostat is the orally available prodrug of the WX-UK1, which is a urokinase plasminogen activator (uPA) inhibitor.
Upamostat (WX-671) is a serine protease inhibitor. Upamostat is the orally available prodrug of the WX-UK1, which is a urokinase plasminogen activator (uPA) inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Upamostat
CAS 590368-25-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H47N5O6S
Quantità 25 mg
Sinonimo WX-671
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 250 mg/mL (396.95 mM)
SMILES O=C(N1CCN(C([C@@H](NS(=O)(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=O)CC3=CC=CC(C(NO)=N)=C3)=O)CC1)OCC
Molecular Weight (g/mol) 629.81
Peso formulazione 629.81
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.