Learn More
Kinesis™ Back Pressure Regulators: Cartridges
Codice prodotto. 13070410
Click to view available options
Pressione:
40 psi
75 psi
Volume trascorso:
125 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13070410
Marca: Kinesis™ 0201714
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Upchurch Scientific™ Back Pressure Regulators
Biocompatible/chemically resistant materials.
Specifica
Tipo Cartridge
Volume trascorso 125 μL
Da utilizzare con (applicazione) Back Pressure Regulators
Pressione 40 psi