Learn More
Idex Frits: Stainless Steel
Codice prodotto. 11528580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.24 cm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.64 cm
Porosità:
2 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11528580
Marca: Idex A100X
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 0.64 cm
Diametro (sistema imperiale) interno 0.094 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.24 cm
Porosità 2 μm
Materiale Stainless Steel