Learn More
Kinesis™ LiteTouch™ Ferrule System; 1/8 in. PEEK Nut
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
LiteTouch Ferrule System
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Tipo | Nut |
| Descrizione | Fits 1/8 in. O.D. tubing |
| Dimensioni filo | 10 to 32 UNF |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LiteTouch Ferrule System |
| Materiale | PEEK |