Learn More
Kinesis™ Peek Low-Pressure Union Assembly
Click to view available options
Tipo:
Union
Colore:
Natural
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MicroTight Sleeves
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Make solid connections in low-pressure applications
- Manufactured from inert polymers
- 1/4-28 flat-bottom ports
- Max pressure of 1000 psi (69 bar)
- 0.030 in. thru-hole diameter
- 0.41 μL swept volume
Specifica
Specifica
| Tipo | Union |
| Collegamenti | 2F-125/1P-553, 6-32 |
| Materiale | PEEK |
| Colore | Natural |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MicroTight Sleeves |