Learn More
Kinesis™ LuerTight™ Fittings: Tefzel
Codice prodotto. 13461299
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.04 in.
0.05 in.
Colore:
Black
Natural
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Female Luer x Female 1/4-28 Flat Bottom
To Female M6
To Male 1/4-28
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13461299
Marca: Kinesis™ P624
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Convenience of quick connect and disconnect of a luer connection
  • Manufactured from inert polymers
Quick connect luer adapters are designed to connect any female luer to any male luer in a variety of applications. Use with male luer lock adapters for more secure connection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Luer Adapter
Diametro (sistema imperiale) interno 0.05 in.
Temperatura (sistema metrico) max 80°C
Materiale ETFE
Colore Natural
Da utilizzare con (apparecchiatura) To Male 1/4-28