Learn More
Kinesis™ PEEK Chromatography Tubing
Codice prodotto. 13069892
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.005 in.
0.007 in.
0.01 in.
0.02 in.
0.03 in.
0.04 in.
Overall Length (English):
5 ft.
50 ft.
100 ft.
Pressione massima:
5000 psi (345 bar)
7000 psi
7000 psi (483 bar)
Colore:
Blue
Green
Natural
Orange
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13069892
Marca: Kinesis™ 0200602
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent replacement for stainless steel tubing
Can be used in place of stainless steel tubing in most liquid analytical systems
  • Biocompatible, inert and easy to cut
  • Great for high-pressure applications
  • Wide choice of outer and inner diameters
  • Many sizes color-coded for easier inner diameter identification
Specifica
Tipo Tubing
Colore Red
Da utilizzare con (applicazione) High-Pressure Applications
Diametro (sistema imperiale) interno 0.005 in.
Overall Length (English) 5 ft.
Materiale PEEK
Pressione massima 7000 psi (483 bar)