Learn More
Idex PFA Tubing
Offers excellent chemical resistance, lower gas permeability, smoother surface texture, higher continuous service temperature and superior polymer purity
281.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Overall Length (English) | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Overall Length (English) | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12882796
|
Idex
02012-66 |
0.02 in. | 50 ft. | 2000 psi |
281.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Available in three forms: PFA, High Purity PFA and High Purity PLUS PFA
- ODs ranging from 360μm to 1/4 in.; IDs ranging from 50 °m to 3/16 in.
- Offers higher purity and enhanced translucence when compared with other fluoropolymer tubes
- Temperature: 80°C
Specifica
Natural |