Learn More
Kinesis™ Stainless-Steel Tubing 0.020 in.OD 0.005 in.ID
Codice prodotto. 10752527 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Overall Length (Metric):
5 cm
10 cm
20 cm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.125 mm
0.175 mm
1.0 mm
Materiale:
Stainless Steel (316)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10752527
Marca: Kinesis™ U128
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Seamless, precut stainless steel tubing is specially prepared for the exacting requirements of todays analyses
Stainless steel is naturally self-passivating, forming an oxidation layer on newly created surfaces. Idex Heath & Science Scientific takes extra steps to ensure the chemical resistance of the stainless steel tubing by manually passivating before and after the tubing is cut into specified lengths.
  • Precut 316 stainless steel tubing:
  • Ends are machine cut and polished
  • Edges are deburred inside and outside
  • Tubing is passivated
  • Inside is flushed with reagent-grade isopropanol
  • Color-coded banding for easy identification of the inner diameter
  • All stainless-steel tubing longer than 1m is coiled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Tubing
Colore Black
Diametro (sistema imperiale) interno 1/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.007 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.175 mm
Overall Length (English) 8 in.
Overall Length (Metric) 20 cm
Materiale Stainless Steel (316)
Pressione massima 20,900 psi (1.441 bar)