Learn More
Miele Professional™ Cesto superiore
Codice prodotto. 10699892 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 475 x 531 x 250mm
Codice prodotto.
10699892 Dimensions (D x W x H): 475 x 531 x 250mm
1 options
Codice prodotto. 10699892
Marca: Miele Professional™ 3881640
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cesto superiore U 187 per disporre vetreria a collo stretto
  • Dotato di 34 ugelli iniettori
  • Altezza di carico: 170 mm
  • Impossibile il dosaggio polvere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type O 187 Cesto superiore
Modello O 187
Profondità (sistema metrico) 475mm
Altezza (sistema metrico) 250mm
Larghezza (sistema metrico) 531mm
Quantità 1 ogni