Learn More
Miele Professional™ Cesto superiore
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 475 x 381 x 267mm
Descrizione
- Metà superiore e inferiore adatte per disporre inserti
- Asse centr. con 10 supp. in silicone e 10 ugelli Ø 4 mm, L 30 mm
- Altezza di carico: 200 mm
- Con braccio irroratore integrato
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Product Type | Cesto superiore |
| Colore | in acciaio inox |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |