Descrizione
- Altezza di carico: 165 mm, regolabile in altezza +/- 20 mm
- Con braccio irroratore con magneti integrati
- Magnete per uso sensore braccio irroratore di PG 8535, PG 8536
Specifica
Specifica
| Product Type | O 188/2 Cesto superiore |
| Modello | O 188/2 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 and PG 8536 |
| Profondità (sistema metrico) | 475mm |
| Altezza (sistema metrico) | 215mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 531mm |
| Quantità | 1 ogni |