Learn More
Liebherr™ Upright Glass Door Lab Fridge with Shelves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200006740
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
367 L
420 L
588 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17858306
Marca: Liebherr™ SRFVG3511
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage, the Liebherr™ Glass Door Lab Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Upright glass door Lab Fridge for general purpose storage, reach-in, 1-section
  • Temperature range +3 to +16°C, +/- 3°C temperature stability tested to EN60068-3
  • White exterior, commercial-grade molded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Internal lighting: LED ceiling light
  • Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
Specifica
Tipo Lab Fridge
Capacità (sistema metrico) 367 L
Gamma di temperatura 3°C to 16°C
Sensore di temperatura NTC
Temperatura (punto di regolazione) +5°C
Stabilità termica ±3 K
Refrigerante R 600a
Door Style Glass Self-closing
No. of Doors 1
Ripiani 4
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Finitura esterna White Powder-coated
Interno Commercial-grade Molded Polystyrol
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE
Stile Upright
Display Touch Control, Digital Display in Door
Ruote Optional (80 to 100 mm dia.)
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Temperature-sensitive Products
Porte 1 x 10 mm dia.
Linea di prodotti Scientific Performance
Warranty 2 yr. Parts and Labor
Sbrinamento Timed Off-cycle
Modello SRFvg 3511
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Compatibilità Smart View Yes
Compressore CFC-free
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Wattage 120 W
Utilizzo di energia 393 kWh/a