Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Racks
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 (3in.) boxes
12 Boxes (2 in.)
15 (2 in.) boxes
16 (2 in.) boxes
20 (2 in.) boxes
24 (2 in.) boxes
25 (2 in.) boxes
8 (100mm) boxes
9 (2 in.) boxes
Boxes (2 or 3 in.)
Dimensioni (L x P x A):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Side Access Freezer Rack |
| Capacità | 8 (100mm) boxes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | 8 (100mm) boxes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright ULT Freezer |
| Dimensioni (L x P x A) | 550 x 140 x 205 mm |