Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Sliding Tray Racks
Codice prodotto. 15759559 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 Boxes (2 in.)
15 (2in.) boxes
15 (3 in.) boxes
16 (2in.) boxes
20 (2in.) boxes
28 (2in.) boxes
pk
Dimensioni (L x P x A):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15759559
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. They fit all standard types of upright ULT freezers.
  • Holds standard cryoboxes
  • Made of high quality stainless steel
  • Sliding trays provide more flexibility and easy access to the boxes
Specifica
Product Type Sliding Tray Rack
Capacità 12 Boxes (2 in.)
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Standard 2 in. Cryoboxes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright ULT Freezer
Dimensioni (L x P x A) 419 x 140 x 225 mm