Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Sliding Tray Racks
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 Boxes (2 in.)
15 (2in.) boxes
15 (3 in.) boxes
16 (2in.) boxes
20 (2in.) boxes
28 (2in.) boxes
pk
Dimensioni (L x P x A):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Sliding Tray Rack |
| Capacità | 15 (2in.) boxes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard 2 in. Cryoboxes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright ULT Freezer |
| Dimensioni (L x P x A) | 419 x 140 x 280 mm |