Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracil, 99+%
Codice prodotto. p-3737732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10418130
Marca: Thermo Scientific Chemicals 157300250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 66-22-8 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-22-8
Formula molecolare C4H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 112.09
Numero MDL MFCD00006016
InChI Key ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC Name 1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Uracil
Absorbance 0.81 to 0.85 (A250/A260), 0.18 to 0.22 (A280/A260)
Punto di fusione 335.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 24,312
Indice di Merck 15,10035
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: very slightly soluble in water (ca 0.25% at 20° c), soluble in alkalies, practically insoluble in alcohol and ether
Spettrofotometria 98.0 to 102.0% (lambda max. 260nm, pH 7), molar absorptivity 8200 +/- 2%, on dry basis
Peso formulazione 112.09
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder