Learn More
Uranium Standard: U @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Description
Uranium Standard: U @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Uranium |
| CAS | 7440-61-1 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Uranium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | U |
| Concentrazione | 10000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | U |
| InChI Formula | InChI=1S/U |
| Show More |