Learn More
Urea, 99.0 to 100.5%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15875478 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15875478
Marca: Thermo Scientific J23036.A7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-13-6
Formula molecolare CH4N2O
Molecular Weight (g/mol) 60.056
Numero MDL MFCD00008022
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
Punto di fusione 132°C to 135°C
Densità 1.335
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 5 kg
Beilstein 635724
Gravità specifica 1.335
Peso formulazione 60.06
Percent Purity 99.0 to 100.5%
Forma fisica Crystalline Powder