Learn More
Urea, ≥99%, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11434682 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
Codice prodotto. 11434682
Marca: MP Biomedicals 0219145001
Identificatori chimici
CAS 57-13-6
Formula molecolare CH4N2O
Molecular Weight (g/mol) 60.056
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Quantità 1 kg
Peso formulazione 60.06
Grado Reagente ACS
Forma fisica Crystalline