Learn More
Urea, BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. dry substance), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16655743 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
:
25 kg
Codice prodotto. 16655743
Marca: Honeywell Fluka 15604H25KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
CAS 57-13-6
CAS max % 1
Colore White
Densità 1.32 g/cm3 (20°C)
pH 9 to 10
Formula molecolare CH4N2O
Quantità 25 kg
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(N)=O
IUPAC Name urea
Molecular Weight (g/mol) 60.06
Grado Reagent Pharmacopeia Organics