missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Urea, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™

Codice prodotto. 15528274
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15528274

Marca: Avantor J.T.Baker 420301

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico Urea
CAS 57-13-6
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare CH4N2O
Quantità 500 g
Gravità specifica 1L = 1.32kg
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
IUPAC Name urea
Molecular Weight (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Peso formulazione 60.06
Grado Multi-Compendial/USP
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato