Learn More
Uridine, ∽99%, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11427441 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
5g
Codice prodotto. 11427441
Marca: MP Biomedicals 0210321680
Identificatori chimici
CAS 58-96-8
Formula molecolare C9H12N2O6
Molecular Weight (g/mol) 244.203
InChI Key DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Sinonimo uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC Name 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Uridine
Colore White
Intervallo percentuale saggio ∽99%
Quantità 100 g
Peso formulazione 244.2
Forma fisica Powder