Learn More
Kartell™ Urine and Biological Specimen Container
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 600
Descrizione
- PS container with PE screw cap
- Can hold up to 60mL
Specifica
Specifica
| Product Type | Urine and Biologicals Specimen Container |
| Materiale | Polystyrene |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Certificazione/Conformità | CE/IVD |
| Colore chiusura | Red |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Diametro (sistema metrico) | 66 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 85.5 mm |
| N. per confezione | 600/Pk. |