Learn More
Greiner Bio-One Urine Collection Tubes
Codice prodotto. 15434934
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
0.35 oz.
Volume (sistema metrico):
10.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15434934
Marca: Greiner Bio-One 455007
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For collection and transport of urine specimens
  • Sterile, leak-proof tubes made of clear, unbreakable disposable plastic
  • Pre-defined vacuum for exact draw volumes
  • Use tubes with round bottoms for chemical analyses; conical bottom tubes for microscopic examination of urine sediment
  • Use tubes with boric acid preservative for specimens tested for an otherwise unstable analyte or specimens for microbiological studies (stable up to 24 hours)
Tubes with preservatives should be inverted 6-8 times following collection in order to achieve homogenous mixing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Urine Tube
Colore chiusura Yellow
Tipo di chiusura Stopper
Materiale PET
Forma del fondo Round
Certificazione/Conformità CE
Da utilizzare con (applicazione) For microscopic examination of Urine sediment
Requisiti di stoccaggio 4°C to 25°C
Volume (sistema imperiale) 0.35 oz.
Volume (sistema metrico) 10.5 mL