Learn More
Alla France™ Idrometro per urine
Codice prodotto. 11708093
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11708093
Marca: Alla France™ 1080PM060/20qp
Order Info
dimLengthMetric
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Idrometro per urine
Lunghezza (sistema metrico) 165 mm
Intervallo di gravità specifica 1.000 - 1.060 g/ml