Learn More
UROD Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | UROD |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16814774
|
Proteintech
15547-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16804774
|
Proteintech
15547-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes the fifth enzyme of the heme biosynthetic pathway. This enzyme is responsible for catalyzing the conversion of uroporphyrinogen to coproporphyrinogen through the removal of four carboxymethyl side chains. Mutations and deficiency in this enzyme are known to cause familial porphyria cutanea tarda and hepatoerythropoetic porphyria.Specifica
| UROD | |
| Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| P06132, P32362, P70697 | |
| 22275, 29421, 7389 | |
| UROD Fusion Protein Ag7905 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| UROD |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| PCT, UPD, URO D, UROD, uroporphyrinogen decarboxylase | |
| UROD | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |