Learn More
Urolithin A, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485827
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16485827
Marca: Medchem Express HY100599
MedChemExpress Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.
Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.
Specifica
Materiale o nome chimico Urolithin A
CAS 1143-70-0
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H8O4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 30 mg/mL (131.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=CC=C(O)C=C3O1
Molecular Weight (g/mol) 228.2
Peso formulazione 228.2
Percent Purity 95.57%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.