Learn More
Abnova™ UROS Recombinant Protein
Codice prodotto. 16161782
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16161782
Marca: Abnova™ H00007390P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH02573
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 7390
Peso molecolare 54.9
Nome UROS (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MKVLLLKDAKEDDCGQDPYIRELGLYGLEATLIPVLSFEFLSLPSFSEKLSHPEDYGGLIFTSPRAVEAAELCLEQNNKTEVWERSLKEKWNAKSVYVVGNATASLVSKIGLDTEGETCGNAEKLAEYICSRESSALPLLFPCGNLKREILPKALKDKGIAMESITVYQTVAHPGIQGNLNSYYSQQGVPASITFFSPSGLTYSLKHIQELSGDNIDQIKFAAIGPTTARALAAQGLPVSCTAESPTPQALATGIRKALQPHGCC
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Nome comune UROS
Simbolo del gene UROS
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution