missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ursodeoxycholic acid, MedChemExpress

Codice prodotto. 16411389
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16411389

Marca: Medchem Express HY13771

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Ursodeoxycholic acid (Ursodeoxycholate) is a secondary bile acid issued from the transformation of (cheno)deoxycholic acid by intestinal bacteria, acting as a key regulator of the intestinal barrier integrity and essential for lipid metabolism.

Ursodeoxycholic acid acts as signaling molecule, exerting its effects by interacting with bile acid activated receptors, including G-protein coupled bile acid receptor 5 (TGR5, GPCR19) and the farnesoid X receptor (FXR). Ursodeoxycholic acid can be used for the research of a variety of hepatic and gastrointestinal diseases. Orally active.

Specifica

Materiale o nome chimico Ursodeoxycholic acid
CAS 128-13-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Quantità 1 g
Sinonimo Ursodeoxycholate Ursodiol UDCA
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (254.73 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molecular Weight (g/mol) 392.57
Peso formulazione 392.57
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato