Learn More
Ursolic acid, 95%
Codice prodotto. 10267740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10267740
Marca: Thermo Scientific Acros 290182500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 77-52-1 | C30H48O3 | 456.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-52-1
Formula molecolare C30H48O3
Molecular Weight (g/mol) 456.71
Numero MDL MFCD00009621
InChI Key WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Sinonimo 3beta-Hydroxyurs-12-en-28-oic acid
PubChem CID 129316832
IUPAC Name (4aS,6aS,6aS,6bR,8aS,12aR,14bR)-10-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ursolic acid
Punto di fusione 283.0°C to 285.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 10,202
Indice di Merck 15,10075
Condizione di rotazione specifica + 59.00 (20.00°C c=0.3,pyridine)
Rotazione specifica + 59.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 2% alcoholic naoh,soluble in hot glacial acetic acid,moderately soluble in acetone,slightly soluble in alcohol,ether,chloroform and,carbon disulfide
Peso formulazione 456.7
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles