Learn More
WTW™ USB Charger for IDS Wireless Modules
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
IDS Wireless Modules
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For recharging sensor modules used with wireless-ready portable meters
- Can be used with or without electrode connected
- Suitable for wall mounting
Specifica
Specifica
| Tipo | USB Charger |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IDS Wireless Modules |