Learn More
BRAND™ USP Measuring Flask
Shop alle Brand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pezzo
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Giunto a bussola | Ground Joint NS 10/19 |
| Classe | A |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion