missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP25 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech 67769-1-IG-150UL

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 30237634

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    349.00€ / 150µL
    Risparmia 61.00€
    14% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

The USP25 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human USP25. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The USP25 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Specifica

Specifica

USP25
Monoclonal
1000 μg/mL
USP21
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
125 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
2B6A2
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
29761
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG2b
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato