Learn More
USP33 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | USP33 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.21 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16839553
|
Proteintech
12060-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16829553
|
Proteintech
12060-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA43 or Twist neighbor protein (Twistnb)belongs to the eukaryotic RPA43 RNA polymerase subunit family. It catalyzes the transcription of DNA into RNA using the four ribonucleoside triphosphates as substrates.Twistnb is the component of RNA polymerase I which synthesizes ribosomal RNA precursors. It is widely expressed in all fetal and adult tissues, with highest expression in fetal lung, liver, and kidney, and low expression in all adult tissues. Twist genes are essential for embryonic development and are conserved from jellyfish to human.Specifica
| USP33 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q8R5K2, Q8TEY7 | |
| 170822, 23032, 310960 | |
| USP33 Fusion Protein Ag2695 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| USP33 |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Deubiquitinating enzyme 33, hVDU1, KIAA1097, Ubiquitin thiolesterase 33, USP33, VDU1 | |
| Usp33 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |